Få mere at vide
Semperguard™ Latex pulverfri indercoated handsker
Beskrivelse
- CE kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici
- CE klasse I undersøgelseshandske
- Hudvenlig, pudderfri hygiejnehandske lavet af naturgummi
- Godt greb og let at tage på gennem innovativ produktionsteknologi
- Fri for phthalater/blødgøringsmidler
- Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk udstyr klasse I; Engangsbeskyttelseshandske til komplekse risici, kategori III |
| Belagt område | Indenfor |
| Belægningsmateriale | Syntetisk |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Gummi |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Beskyttelseshandsker |
| Vis mere |