Få mere at vide
Semperguard™ Latex pulverfri indercoated handsker
Semperguard™ Latex pulverfri Innercoated Gloves er engangsbeskyttelseshandsker lavet af naturgummi med en syntetisk indvendig belægning.
Brand: Semperguard™ 3000001293
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici
- CE klasse I undersøgelseshandske
- Hudvenlig, pudderfri hygiejnehandske lavet af naturgummi
- Godt greb og let at tage på gennem innovativ produktionsteknologi
- Fri for phthalater/blødgøringsmidler
- Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk udstyr klasse I; Engangsbeskyttelseshandske til komplekse risici, kategori III | |
Syntetisk | |
Engangsbrug | |
Ambidekstrøs | |
Pulverfri | |
X-Large | |
0,24 mm (mål i dobbelt lag) | |
Valset |
Indenfor | |
Neutral | |
Fuldt tekstureret | |
Gummi | |
Beskyttelseshandsker | |
Ikke steril | |
Medicinsk udstyr klasse I. Velegnet til fødevarekontakt | |
240 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Semperguard™ Latex pulverfri indercoated handsker > Størrelse: X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion