Få mere at vide
Semperguard™ Latex pulverfri indercoated handsker
Artikelnummer. 15513516
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15513516 Større Pakke med 100
15583506 X-Small Pakke med 100
15593506 Lille Pakke med 100
15503516 Medium Pakke med 100
15523516 X-Large Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15513516 Leverandør Semperguard™ Leverandørnr. 3000001292
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Semperguard™ Latex pulverfri Innercoated Gloves er engangsbeskyttelseshandsker lavet af naturgummi med en syntetisk indvendig belægning.
  • CE kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici
  • CE klasse I undersøgelseshandske
  • Hudvenlig, pudderfri hygiejnehandske lavet af naturgummi
  • Godt greb og let at tage på gennem innovativ produktionsteknologi
  • Fri for phthalater/blødgøringsmidler
  • Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk udstyr klasse I; Engangsbeskyttelseshandske til komplekse risici, kategori III
Belagt område Indenfor
Belægningsmateriale Syntetisk
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Gummi
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Beskyttelseshandsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0,24 mm (mål i dobbelt lag)
Til brug med (applikation) Medicinsk udstyr klasse I. Velegnet til fødevarekontakt
Handske manchet stil Valset
Inkluderer Glat, pulverfri belægning
Længde (metrisk) 240 mm