Få mere at vide
Sanplatec™ Latex handske 8 tommer.
Artikelnummer. 30242888
Skift visning
Diameter (engelsk) manchet:
8 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk) manchet
30242888 8 tommer
1 options
Artikelnummer. 30242888 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 30227
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Latex handske 8 tommer til Sanplatec Handskerum.
  • Spec: 1 tvilling, Samlet længde: 710 mm, Tykkelse: 0,55 mm
Tekniske data
Farve Neutral
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Handsker
Størrelse Universel
Tykkelse (engelsk) 0.55 mm
Tykkelse (metrisk) 0.55 mm
Diameter (engelsk) manchet 8 tommer