Få mere at vide
Sanplatec™ Latex handske 6 tommer.
Artikelnummer. 30242883
Skift visning
Diameter (engelsk) manchet:
6 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk) manchet
30242883 6 tommer
1 options
Artikelnummer. 30242883 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 00193
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Latex handske 6 tommer til Sanplatec Handskerum.
  • Spec: 1 tvilling, Samlet længde: 635 mm, Tykkelse: 0,55 mm
Specifications
Farve Neutral
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Handsker
Størrelse Universel
Tykkelse (engelsk) 0.55 mm
Tykkelse (metrisk) 0.55 mm
Emballagetype Par
Diameter (engelsk) manchet 6 tommer