Få mere at vide
Kartell™ Latex gasprøveudtagningsballon
Artikelnummer. p-8007243
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10680374
Brand: Kartell™ 0123000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gasopsamlingsposer, der er konstrueret af latex. Kartell™ Latex-gasprøvetagningsballoner er bedst egnede til at indsamle, indeholde og bære gasprøver.
  • Omkostningseffektiv
  • Ideel til at indsamle, indeholde og bære gasprøver
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Materiale Latex
Diameter (metrisk) 130 mm
Produkttype Gasprøveudtagningsballon