Få mere at vide
Kartell™ Latex gasprøveudtagningsballon
Artikelnummer. 10680374
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10680374 1 l Hver
10456123 1,5 l Hver
10203763 2 l Hver
10426503 4 l Hver
10263183 5 l Hver
10151183 8 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10680374 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0123000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00 DKK
    88.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.46 DKK
    1% Slukket
På lager
Gasopsamlingsposer, der er konstrueret af latex. Kartell™ Latex-gasprøvetagningsballoner er bedst egnede til at indsamle, indeholde og bære gasprøver.
  • Omkostningseffektiv
  • Ideel til at indsamle, indeholde og bære gasprøver
Tekniske data
Materiale Latex
Diameter (metrisk) 130 mm
Produkttype Gasprøveudtagningsballon
Kapacitet (metrisk) 1 l