Få mere at vide
Kartell™ Latex gasprøveudtagningsballon
Beskrivelse
Latex balloner til gasprøvetagning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Latex |
| Fyld volumen | 1500 cc |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 l |