Få mere at vide
Kartell™ Latex gasprøveudtagningsballon
Kapacitet (metrisk):
1 L
1.5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Omkostningseffektiv
- Ideel til at indsamle, indeholde og bære gasprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Materiale | Latex |
| Diameter (metrisk) | 230 mm |
| Produkttype | Gasprøveudtagningsballon |