Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Latexfri Clip Caps i Wall Dispenser, 15 g/m 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17730149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Mængde:
200 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17730149 200 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17730149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. C12201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Elastiske polypropylen clip caps til brug i medicinske og industrielle omgivelser.
  • 100% polypropylen spunbonded, non-woven
  • Limning og ultralydsmontering
  • Syntetisk elastik under kant for bedre komfort
  • Blød, meget modstandsdygtig og åndbar for bedre komfort
  • Fantastisk stretch til at pakke og holde alt hår
  • 15 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Design Type Clip Cap
Latex fri Ja
Certificeringer/compliance CE, EN 14683 Type: I, NF EN ISO 9073-1, 9073-2 og 9073-3 standarder, ISO 9001, ISO 13485, EU 2017/745
Mængde 200 Pk.
Inkluderer Clip Caps og Wall Dispenser
Til brug med (applikation) Medicinsk, Industriel, Laboratorie