Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Latexfri Clip Caps i Wall Dispenser, 10 g/m 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17720149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Inkluderer:
Clip Caps og Polybags
Kasketter og vægdispenser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Inkluderer
17720149 Blå Kasketter og vægdispenser
17710149 Hvid Kasketter og vægdispenser
17740149 Blå Clip Caps og Polybags
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17720149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. C12103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 DKK
    88.41 DKK / Pakke med 300
    Spare 5.59 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elastiske polypropylen clip caps til brug i medicinske og industrielle omgivelser.
  • Comfortable Clip Cap can be used by nurses or patients in operating rooms
  • Recommended for industrial or food industry
  • Extensible and suitable for all hair styles
  • High stretch - can wrap around the user's entire head
  • Synthetic elastic, without Latex, under hem
Tekniske data
Produkttype Clip Cap
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Design Type Clip Cap
Latex fri Ja
Sterilitet Non-sterile
Certificeringer/compliance CE, EN 14683 Type: I
Certificeringer/overholdelse (Europa) NF EN ISO 903-1, NF EN ISO 9073-2, NF EN ISO 9073-3, EN ISO 14971
Mængde 300 Pk.
Dimensioner (L x B) 44.5 x 48 cm
Inkluderer Kasketter og vægdispenser
Konstruktion Spunbond, Non-Woven
Til brug med (applikation) Medicinsk, Industriel, Laboratorie