Beskrivelse
- Comfortable Clip Cap kan bruges af sygeplejersker eller patienter i operationsstuer
- Anbefales til industriel eller fødevareindustri
- Udvidelig og egnet til alle frisurer
- Høj stræk – kan vikle sig rundt om hele brugerens hoved
- Syntetisk elastik, uden latex, under kanten
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Clip Cap |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Clip Cap |
| Latex fri | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | NF EN ISO 903-1, NF EN ISO 9073-2, NF EN ISO 9073-3, EN ISO 14971 |
| Mængde | 300 Pk. |
| Vis mere |