Få mere at vide
Fisherbrand™ Latex Dropper-sutter
Artikelnummer. 12426180 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
1,5 til 5 ml (assorteret)
1.5 mL
2.5 mL
3.75 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12426180 2.5 mL Pakke med 20
12406180 1 mL Pakke med 20
12416180 1.5 mL Pakke med 20
12436180 3.75 mL Pakke med 20
12446180 1,5 til 5 ml (assorteret) Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12426180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.19 DKK
    93.89 DKK / Pakke med 20
    Spare 109.30 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem dispensering af væsker.
  • Fleksible gummipærer skaber suge- og dispenseringskapacitet, når de bruges sammen med pipetter
  • Giver intuitiv manuel pipettering
  • Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Materiale Latex
Type Pæredropper
Volumen (metrisk) 2.5 mL
Diameter (metrisk) åbning 6 mm