Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Dropper af latex
Artikelnummer. p-6987010 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
Længde (metrisk):
43 mm
52 mm
Diameter (metrisk) åbning:
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 12357579
Brand: Heathrow Scientific™ HS20622B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glider let på pipetter og medicindråber. Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs er konstrueret af fleksibel, men alligevel holdbar naturgummilatex.
  • Fremstillet af naturgummilatex
    • Fleksibel, nem at montere
    • Designet til brug med Pasteur-pipetter, små pipetter og medicindråber.
    • Pakke med 72 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Neutral
Engangs Reusable
Til brug med Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette
Greb Type Single-handed
Materiale Naturlig latex gummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Dropping Bulb
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) Pasteurpipetter, mindre pipetter og medicindråber
Mængde 72 Pakke
Længde (metrisk) 52 mm
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm