Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Dropper af latex
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
Længde (metrisk):
43 mm
52 mm
Diameter (metrisk) åbning:
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Beskrivelse
- Fremstillet af naturgummilatex
- Fleksibel, nem at montere
- Designet til brug med Pasteur-pipetter, små pipetter og medicindråber.
- Pakke med 72 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med | Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette |
| Greb Type | Single-handed |
| Materiale | Naturlig latex gummi |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Dropping Bulb |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |