Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Legacy™ Latex renrumshandsker
Artikelnummer. 15298178
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15298178 Medium Pakke med 1000
12795815 Lille Pakke med 100
12715825 Større Pakke med 100
15208188 Større Pakke med 1000
15288178 Lille Pakke med 1000
15186753 2X-stor Pakke med 1000
12705825 Medium Pakke med 100
15278178 X-Small Pakke med 1000
12725825 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15298178 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BLA202M
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Anvendes til renrumsarbejde. Nitritex™ BioClean Legacy™ Latex Cleanroom Handsker er naturligt farvede og giver uovertruffen komfort.
  • Partikler: Behandlet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold.
  • Fysiske egenskaber: Overholder kravene i handskestandarden EN420:2003, den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1, 2& 3:2003.
  • Steril: Ikke-steril
  • Kvalitetssystemer: Fremstillet i en facilitet med ISO 9001:2008 og 89/686/EØF artikel 11b certificeringer. Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø.
  • Prøveudtagning& Eftersyn: Iht ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)19435/2035 og (EC)20435/206
Klassifikation Kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med PPE direktiv 89/686/EEC
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Nej
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre PE-pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.)
Længde (metrisk) 300 mm