Få mere at vide
QRP Latex antistatiske fingersenge
Artikelnummer. 11710269 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11710269 X-Large Pakke med 720
1 options
Artikelnummer. 11710269 Leverandør QRP Leverandørnr. 8628303
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Minimer opladning med disse latex antistatiske fingersenge.
  • Anti-Static Vakuumforseglede latexfingersenge ISO 5 (Klasse 100).
  • Latex-fingersenge er vasket, pulverfri og behandlet med et antistatisk middel.
  • Bruges til at håndtere klasse II statisk følsomme enheder med tærskler over 1000 V.
  • Gennemsnitlig overfladeresistivitet er 5 X 10 12 ohm.
  • Hver pakke er pakket i dobbeltposer i ESD-sikker emballage for at forhindre opladning.
  • Overholdelse af standarder:
    • ISO Klasse 5. ASTM og IEST-RP-CC 005.3 standarder.
    • ESD Sikker til ANSI/ESD S20.20-2014.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Farve Pink (Pink)
Latex fri Nej
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD fingerseng
Størrelse X-Large
Tykkelse (engelsk) 3 tommer
Tykkelse (metrisk) 76.2 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at håndtere klasse II statisk følsomme enheder med tærskler over 1000 V
Emballagetype Dobbeltpose i ESD-sikker emballage
Mængde 720 Pk.