Få mere at vide
BRAND™ Lateral Burette Stophane til Burette, Amber
Artikelnummer. 10652052 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
25 ml burette
25 ml og 50 ml burette
50 ml burette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10652052
Brand: BRAND™ 81927
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lateral Burette Stophane til Burette inkluderer en udskiftelig glasnøgle.
  • Stophanehus med præcisionsborosilikatglas 3.3 burettespids
  • Udskiftelig borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning
  • Stophane størrelse 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Burette stophane
Materiale Amber borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) 25 ml og 50 ml burette
Inkluderer Glas nøgle