Få mere at vide
Latanoprostene Bunod, TRC
Artikelnummer. 30008831
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30008831 2.5 mg 2.5mg
30003455 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1773352.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 860005-21-6
Molekylær formel C27H41NO8
Molekylvægt (g/mol) 507.62
Synonym NCX 116;
SMIL O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Latanoprostene Bunod
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H41NO8/c29-22(15-14-21-10-4-3-5-11-21)16-17-24-23(25(30)20-26(24)31)12-6-1-2-7-13-27(32)35-18-8-9-19-36-28(33)34/h1,3-6,10-11,22-26,29-31H,2,7-9,12-20H2/b6-1-/t22-,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Formel vægt 507.2832