Få mere at vide
Latanoprost Tris(triethylsilyl) Ether, TRC
Artikelnummer. 30473519
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473519 10 mg
30466338 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30473519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17739010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477884-78-9
Molekylær formel C44 H82 O5 Si3
Molekylvægt (g/mol) 775.38
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]pentyl]-3,5-bis[(triethylsilyl)oxy]cyclopentyl]-5-Heptenoic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-bis(triethylsilyloxy)-2-((R)-3-(triethylsilyloxy)-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoate, Latanoprost Related Compound D (USP)
IUPAC navn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-phenyl-3-triethylsilyloxypentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl]hept-5-enoat
SMIL CC[Si](CC)(CC)O[C@H](CC[C@@H]1[C@@H](C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)[C@H](C[C@H]1O[Si](CC)(CC)CC)O[Si](CC)(CC)CC)CCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl (Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(R)-5-phenyl-3-(triethylsilyloxy)pentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl}hept-5-enoate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C44H82O5Si3/c1-12-50(13-2,14-3)47-39(33-32-38-28-24-23-25-29-38)34-35-41-40(30-26-21-22-27-31-44(45)46-37(10)11)42(48-51(15-4,16-5)17-6)36-43(41)49-52(18-7,19-8)20-9/h21,23-26,28-29,37,39-43H,12-20,22,27,30-36H2,1-11H3/b26-21-/t39-,40+,41+,42-,43+/m0/s1
Formel vægt 774.547