Få mere at vide
Latanoprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488528 10 mg -
16484397 50 mg 50mg
16483786 25 mg -
16471008 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16488528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB057710mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Latanoprost
Fysisk form Oil
CAS 130209-82-4
Farve Colorless
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H40O5
Synonym PHXA41
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMIL O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 432.59
Formel vægt 432.59
Procent renhed 99.67%