Få mere at vide
Lasofoxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lasofoxifene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31NO2/c30-24-11-15-27-23(20-24)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-12-25(13-9-22)31-19-18-29-16-4-5-17-29/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28,30H,4-5,10,14,16-19H2/t26-,28+/m1/s1 |
| Formel vægt | 413.2355 |