missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lasofoxifene tartrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490708
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490708 5 mg
16428278 10 mg
16414167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0038

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.

Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lasofoxifene tartrate
CAS 190791-29-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H37NO8
Mængde 5 mg
Synonym CP-336156 tartrate
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (147.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C2[C@@H](C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)[C@@H](C5=CC=CC=C5)CCC2=C1.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 563.64
Formel vægt 563.64
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.