Få mere at vide
Lasofoxifene beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lasofoxifene beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1048953-95-2 |
| Molekylær formel | C34 H39 N O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5R,6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalen beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C34H39NO8/c36-29-30(37)32(33(39)40)43-34(31(29)38)42-25-13-15-27-23(20-25)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-11-24(12-9-22)41-19-18-35-16-4-5-17-35/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28-32,34,36-38H,4-5,10,14,16-19H2,(H,39,40)/t26-,28+,29+,30+,31-,32+,34-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3[C@H]([C@H](CCc3c2)c4ccccc4)c5ccc(OCCN6CCCC6)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(5R,6S)-6-phenyl-5-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 589.68 |
| Formel vægt | 589.2676 |