Få mere at vide
Lasiocarpine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323314
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323314 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323314 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14593110WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lasiocarpine-N-oxide
CAS 127-30-0
Analyt- eller komponentnavne Lasiocarpine-N-oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H33 N O8
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (1S,7aR)-7-[[(2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-4-oxido-1H-pyrrolizin-1-yl ester, (2Z)-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, N-oxide, [1S-[1α(Z),7[S*(R*)],7aα]]-, Lasiocarpine, N-oxide (6CI,7CI,8CI), Lasiocarpine oxide, Lasiocarpine, 4-oxide
InChI formel InChI=1S/C21H33NO8/c1-7-13(2)18(23)30-16-9-11-22(27)10-8-15(17(16)22)12-29-19(24)21(26,14(3)28-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16-,17+,21-,22?/m0/s1
SMIL CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H]12)C(C)(C)O
IUPAC navn [(7S,8R)-7-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-4-oxido-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-4-ium-1-yl]methyl (2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methyl-butanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 427.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 427.2206 g/mol