missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lasiocarpine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lasiocarpine |
| CAS | 303-34-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lasiocarpine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H33 N O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (1S,7aR)-7-[[(2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, (2Z)-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, [1S-[1α(Z),7[S*(R*)],7aα]]-, Lasiocarpine (6CI,7CI,8CI), (-)-Lasiocarpine, 7-Angelyleuropine, Europine 7-angelate, NSC 30625 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33NO7/c1-7-13(2)18(23)29-16-9-11-22-10-8-15(17(16)22)12-28-19(24)21(26,14(3)27-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16-,17+,21-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H]12)C(C)(C)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?