Få mere at vide
Brady™ LaserTab selvlaminerende polyesteretiketter
Artikelnummer. 11573614
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
30,5 mm
47,6 mm
Højde (metrisk):
19,1 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
19,1 mm
28 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Mængde:
1008 etiketter
1029 Etiketter
1092 Etiketter
2520 etiketter
2548 Etiketter
5040 etiketter
5070 etiketter
5148 Etiketter
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Mængde
11573614 47,6 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 etiketter
11533594 25,4 mm 19,1 mm 19,1 mm 5040 etiketter
11513544 25,4 mm 19,1 mm 28 mm 1008 etiketter
11503544 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 1092 Etiketter
11523594 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 5148 Etiketter
11553544 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 1029 Etiketter
11553594 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 2548 Etiketter
11553604 12,7 mm 38,1 mm 38,1 mm 5070 etiketter
11503564 30,5 mm 38,1 mm 38,1 mm 2520 etiketter
11563594 25,4 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 etiketter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11573614 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Selvlaminerende polyester
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 50.8 mm
Etiketter pr. række 4
Etiketter pr. ark 12
Mængde 1008 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.002 in.
Tykkelse (metrisk) 0.051 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 80,4 mm
Trådmåler 3 AWG
Dimensioner (L x B) 80.44 x 47.63 mm
Længde (engelsk) 3.167 in.
Bredde (engelsk) 1.875 in.
Bredde (metrisk) 47,6 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 47.6 mm
Højde (engelsk) 3.167 in.
Højde (metrisk) 80,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 24.6 mm
Alternativt varenummer LAT-27-361-1