Få mere at vide
Brady™ LaserTab selvlaminerende polyesteretiketter
Bredde (metrisk):
12.7 mm
25.4 mm
30.5 mm
47.6 mm
Højde (metrisk):
19.1 mm
33.8 mm
38.1 mm
80.4 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
19.1 mm
28 mm
33.8 mm
38.1 mm
80.4 mm
Mængde:
1008 etiketter
1029 Etiketter
1092 Etiketter
2520 etiketter
2548 Etiketter
5040 etiketter
5070 etiketter
5148 Etiketter
Beskrivelse
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
- Indgrebssikker polyolefin
- Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
- Selvlaminerende
- Nylon klæde
- Paper (Papir)
- Polyimid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Selvlaminerende polyester |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |