Få mere at vide
Brady™ LaserTab selvlaminerende polyesteretiketter
Beskrivelse
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
- Indgrebssikker polyolefin
- Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
- Selvlaminerende
- Nylon klæde
- Paper (Papir)
- Polyimid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Selvlaminerende polyester |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |