Få mere at vide
Brady™ LaserTab metalliserede polyesteretiketter med overlaminat
Artikelnummer. 11573604 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Artikelnummer. Farve
11573604 Sølv
1 options
Artikelnummer. 11573604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029756
På lager
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Metalliseret polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 34.3 mm
Etiketter pr. række 6
Etiketter pr. ark 60
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
nr. pr. pakke 2520 Etiketter/Pakke
Mængde 2520 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -85 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -65 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.4 mm
Dimensioner (L x B) 12.70 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer LAT-23-773-2.5