Få mere at vide
Brady™ LaserTab metalliseret polyester etiketter
Artikelnummer. 11593554 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Artikelnummer. Farve
11593554 Sølv
1 options
Artikelnummer. 11593554 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029688
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815), i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Metalliseret polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af komponenter og udstyr, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 48.8 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/pakke
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -85 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -65 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0048 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 40.64 mm
Længde (engelsk) 0,38 tommer
Bredde (engelsk) 1,6 tommer
Bredde (metrisk) 40.6 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 40.6 mm
Højde (engelsk) 0,38 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,38 tommer
Højde (metrisk) 9.5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm
Alternativt varenummer LAT-36-773-1