Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laserprintbare polyimidetiketter
Artikelnummer. 11553614
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
16,5 mm
20,3 mm
Vandret gentagelse (metrisk):
12,7 mm
15,2 mm
17,8 mm
20,3 mm
25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
5,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
20,3 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Vandret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) Printbart område
11553614 11,1 mm 11,1 mm 15,2 mm 11,1 mm
11513624 5,1 mm 16,5 mm 20,3 mm 5,1 mm
11563614 6,4 mm 6,4 mm 15,2 mm 6,4 mm
11593564 6,4 mm 7,6 mm 17,8 mm 7,6 mm
11553574 6,4 mm 20,3 mm 25,4 mm 20,3 mm
11513574 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11553614 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029764
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Ravgul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyimid
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Etiketter pr. række 13
Etiketter pr. ark 286
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 10010 Labels/Pack
Mængde 10.010 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +536°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +280 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0044 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Dimensioner (LxB) 11.1 x 11.1 mm
Længde (engelsk) 0.437 in.
Bredde (engelsk) 0.437 in.
Bredde (metrisk) 11,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 11,1 mm
Højde (engelsk) 0.437 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.437 in.
Højde (metrisk) 11,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 11.1 mm
Alternativt varenummer LAT-25-652-10