Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laserprintbare polyimidetiketter
Artikelnummer. 11513624
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
16,5 mm
20,3 mm
Vandret gentagelse (metrisk):
12,7 mm
15,2 mm
17,8 mm
20,3 mm
25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
5,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
20,3 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Vandret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) Printbart område
11513624 5,1 mm 16,5 mm 20,3 mm 5,1 mm
11563614 6,4 mm 6,4 mm 15,2 mm 6,4 mm
11593564 6,4 mm 7,6 mm 17,8 mm 7,6 mm
11553574 6,4 mm 20,3 mm 25,4 mm 20,3 mm
11513574 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm
11553614 11,1 mm 11,1 mm 15,2 mm 11,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11513624 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029770
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Ravgul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyimid
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 20,3 mm
Etiketter pr. række 10
Etiketter pr. ark 480
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 10080 Labels/Pack
Mængde 10.080 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +536°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +280 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0044 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Dimensioner (LxB) 5.08 x 16.51 mm
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (metrisk) 16,5 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 5,1 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.2 in.
Højde (metrisk) 5,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 5.1 mm
Alternativt varenummer LAT-29-652-10