Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laserprintbare papiretiketter
Artikelnummer. 11523564
Skift visning
Højde (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredde (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Højde (metrisk) printbart område:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
47,6 mm
50,8 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) printbart område Bredde (metrisk) Printbart område
11523564 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm
11543604 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm
11553564 36,5 mm 50,8 mm 36,5 mm 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11523564 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029691
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Papir (B-759)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 71.1 mm
Etiketter pr. række 3
Etiketter pr. ark 30
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 1020 Labels/Pack
Mængde 1020 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0036 in.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 0.90 in.
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50,8 mm
Højde (engelsk) 0.90 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.9 in.
Højde (metrisk) 22,9 mm
Højde (metrisk) printbart område 22,9 mm
Alternativt varenummer LAT-31-759-1