Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laser Printbar Nylon Etiketter
Artikelnummer. 11583554 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
20,3 mm
Højde (metrisk):
5,1 mm
19,1 mm
36,5 mm
Etiketter pr. række:
9
10
13
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Etiketter pr. række
11583554 12,7 mm 19,1 mm 13
11503554 16,5 mm 5,1 mm 10
11523554 20,3 mm 36,5 mm 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11583554 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029685
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815), i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon Klæde
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.2 mm
Etiketter pr. række 13
Etiketter pr. ark 156
Mængde 5148 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.1 mm
Alternativt varenummer LAT-40-799-5