Få mere at vide
Brady™ Lasertab™ Laserprintbare etiketter, metalliseret polyester (B-773)
Artikelnummer. 11523604
Størrelse (engelsk):
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,5 x 0,75 tommer. (B x H)
2,5 x 1 tommer. (B x H)
Artikelnummer. 11523604
Brand: Brady™ 029751
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter er lavet af polyestermateriale, der tillader trykte oplysninger og stregkoder/datakoder at forblive læselige og scanbare, når de udsættes for barske miljøer.
  • Through Hole - Top applikation
  • Tåler ekstremt høje temperaturer (-85 °F til 248 °F)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Metalliseret polyester (B-773)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Laser printbar etiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
Til brug med (udstyr) Laser Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 66.04 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 1026 Labels/Pack
Mængde 1026/Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 2,5 x 1 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 6.35 x 2.54 cm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +248°F
Temperaturområde (metrisk) -65° C til 120° C
Tykkelse (engelsk) 0,0051 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.122 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 x 63.50 mm
Længde (engelsk) 2.5 in.
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Bredde (metrisk) 63.50 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 63.50 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (engelsk) Printbart område 1 in.
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Alternativt varenummer LAT-21-773-1