Få mere at vide
Brady™ Lasertab™ Laserprintbare etiketter, metalliseret polyester (B-773)
Artikelnummer. 11513604
Størrelse (engelsk):
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,5 x 0,75 tommer. (B x H)
2,5 x 1 tommer. (B x H)
Artikelnummer. 11513604
Brand: Brady™ 029750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter er lavet af polyestermateriale, der tillader trykte oplysninger og stregkoder/datakoder at forblive læselige og scanbare, når de udsættes for barske miljøer.
  • Through Hole - Top applikation
  • Tåler ekstremt høje temperaturer (-85 °F til 248 °F)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Metalliseret polyester (B-773)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Laser printbar etiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
Til brug med (udstyr) Laser Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 40.64 mm
Etiketter pr. række 5
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 2520 Labels/Pack
Mængde 2520/Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 1,5 x 0,75 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 3.8 x 1.9 cm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +248°F
Temperaturområde (metrisk) -65° C til 120° C
Tykkelse (engelsk) 0,0051 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.122 mm
Dimensioner (LxB) 19.05 x 38.10 mm
Længde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.75 in.
Højde (metrisk) 19.05 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer LAT-20-773-2.5