Få mere at vide
Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter, B-759 papir
Artikelnummer. 11533604
Skift visning
Størrelse (engelsk):
0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk)
11533604 0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
11573564 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11533604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029752
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med laserprintere. Brady LASERTAB Laserprintbare etiketter er lavet af B-759 almindeligt papir.
  • Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
  • CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Oversigt Kemisk, høj temperatur, fugtighed, udtværing, UV og vejrbestandig
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Papir (B-759)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Laserprintbar etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktivsporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laserprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 25.4 mm
Etiketter pr. række 8
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 10032 Etiketter/Pakke
Mængde 10,000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 20.3 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (L x B) 12.70 x 20.32 mm
Længde (engelsk) 0,8 tommer
Bredde (engelsk) 0,8 tommer
Bredde (metrisk) 20.32 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 20.32 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.70 mm
Alternativt varenummer LAT-5-759-10