Få mere at vide
Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter, B-747 polyester
Artikelnummer. 11523624
Størrelse (engelsk):
0,25 x 0,25 tommer. (B x H)
0,3 x 0,25 tommer. (B x H)
0,375 x 0,375 tommer. (B x H)
0,5 x 0,437 tommer. (B x H)
0,65 x 0,2 tommer. (B x H)
0,65 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,5 x 0,25 tommer. (B x H)
1,875 x 0,375 tommer. (B x H)
1,875 x 0,833 tommer. (B x H)
1,875 x 1,33 tommer. (B x H)
2,5 x 1 tommer. (B x H)
3 x 0,375 tommer. (B x H)
8,5 x 11 tommer. (B x H)
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 11523624
Brand: Brady™ 029771
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med laserprintere. Brady LASERTAB Laserprintbare etiketter er lavet af B-747 polyester.
  • Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
  • CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret
Oversigt Kemisk, høj temperatur, fugtighed, udtværing, UV og vejrbestandig
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester (B-747)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Laser printbar etiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Circuit board labelling, General identification
Til brug med (udstyr) Laser Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 20.32 mm
Etiketter pr. række 10
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 10080 Labels/Pack
Mængde 10,000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0,65 x 0,2 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 16.5 x 5.08 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (LxB) 5.08 x 16.51 mm
Længde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (metrisk) 16.51 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 16.51 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.2 in.
Højde (metrisk) 5.08 mm
Højde (metrisk) printbart område 5.08 mm
Alternativt varenummer LAT-29-747-10