Få mere at vide
Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter, B-747 polyester
Artikelnummer. 11503594
Størrelse (engelsk):
0,25 x 0,25 tommer. (B x H)
0,3 x 0,25 tommer. (B x H)
0,375 x 0,375 tommer. (B x H)
0,5 x 0,437 tommer. (B x H)
0,65 x 0,2 tommer. (B x H)
0,65 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,5 x 0,25 tommer. (B x H)
1,875 x 0,375 tommer. (B x H)
1,875 x 0,833 tommer. (B x H)
1,875 x 1,33 tommer. (B x H)
2,5 x 1 tommer. (B x H)
3 x 0,375 tommer. (B x H)
8,5 x 11 tommer. (B x H)
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 11503594
Brand: Brady™ 029736
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med laserprintere. Brady LASERTAB Laserprintbare etiketter er lavet af B-747 polyester.
  • Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
  • CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret
Oversigt Kemisk, høj temperatur, fugtighed, udtværing, UV og vejrbestandig
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester (B-747)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Laser printbar etiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Asset tracking, Circuit board labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
Til brug med (udstyr) Laser Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 50.8 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 2508 Labels/Pack
Mængde 2500/Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 1,875 x 0,833 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 47.6 x 21.1 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (LxB) 21.16 x 47.63 mm
Længde (engelsk) 1.875 in.
Bredde (engelsk) 1.875 in.
Bredde (metrisk) 47.63 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 0.833 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.833 in.
Højde (metrisk) 21.16 mm
Højde (metrisk) printbart område 47.63 mm
Alternativt varenummer LAT-13-747-2.5