Få mere at vide
Brady™ LASERTAB™ Laserprintbare etiketter, B-747 polyester
Størrelse (engelsk):
0,25 x 0,25 tommer. (B x H)
0,3 x 0,25 tommer. (B x H)
0,375 x 0,375 tommer. (B x H)
0,5 x 0,437 tommer. (B x H)
0,65 x 0,2 tommer. (B x H)
0,65 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,25 tommer. (B x H)
0,8 x 0,5 tommer. (B x H)
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,5 x 0,25 tommer. (B x H)
1,875 x 0,375 tommer. (B x H)
1,875 x 0,833 tommer. (B x H)
1,875 x 1,33 tommer. (B x H)
2,5 x 1 tommer. (B x H)
3 x 0,375 tommer. (B x H)
8,5 x 11 tommer. (B x H)
Farve:
Gul
Hvid
Beskrivelse
- Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
- CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt; CSA accepteret |
| Oversigt | Kemikalie-, fugt-, udtværings-, UV- og vejrbestandig |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester (B-747) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Laser |
| Vis mere |