Beskrivelse
- Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
- CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt; CSA accepteret |
| Oversigt | Kemikalie-, fugt-, udtværings-, UV- og vejrbestandig |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Polyester (B-707) |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Laser |
| Vis mere |