Få mere at vide
Brady™ LASERTAB™ Laser printbar etiket
Artikelnummer. 11513584 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
11513584 Hvid
1 options
Artikelnummer. 11513584 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029721
Forventet forsendelse: 06-11-2026
LASERTAB™ polyester printbare etiketter er designet specielt til brug med laserprintere.
  • Polyesterfilm med et trykfølsomt akrylklæbemiddel og en printbar belægning specielt formuleret til laserprintere og tonere
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur
  • Hvid er en UL-anerkendt komponent og CSA-godkendt materiale, når det udskrives med udpegede laserprintere
  • Servicetemperatur på -40 °F til 267 °F (-40 C °til 130 °C)
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Laser printere
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1 tommer.
Klæbende type Akryl
Sterilitet Ikke steril
Slutte Mat
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og komponentidentifikation
Mængde 10,000/Pk.
Alternativt varenummer LAT-8-747-10