Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laserprintbare B-747A polyesteretiketter
Artikelnummer. 11583634
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Bredde (metrisk):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Bredde (metrisk) Printbart område
11583634 Gul 9,5 mm 47,6 mm 47,6 mm
11508634 Hvid 5,1 mm 16,5 mm 16,5 mm
11533634 Gul 6,4 mm 20,3 mm 20,3 mm
11573574 Hvid 6,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
11573634 Gul 6,4 mm 38,1 mm 38,1 mm
11563634 Gul 9,5 mm 25,4 mm 25,4 mm
11593634 Gul 9,5 mm 76,2 mm 76,2 mm
11543634 Gul 12,7 mm 20,3 mm 20,3 mm
11513564 Hvid 22,9 mm 50,8 mm 50,8 mm
11533564 Hvid 22,9 mm 76,2 mm 76,2 mm
11543544 Hvid 25,4 mm 63,5 mm 63,5 mm
11563564 Hvid 36,5 mm 76,2 mm 76,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11583634 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029792
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Gul
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester (B-747A)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 50.8 mm
Etiketter pr. række 4
Etiketter pr. ark 100
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 5000 etiketter/pakke
Mængde 5000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0035 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 47.63 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1,875 tommer
Bredde (metrisk) 47,6 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 47,6 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,38 tommer
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm
Alternativt varenummer LAT-11-747-5-YL