Få mere at vide
Brady™ LaserTab Laserprintbare B-707 polyesteretiketter
Artikelnummer. 11563644 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
Bredde (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Højde (metrisk) printbart område:
21,2 mm
22,9 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
47,6 mm
50,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) printbart område Bredde (metrisk) Printbart område
11563644 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm
11523654 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11563644 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029823
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Blanke, printbare etiketter velegnet til brug med laserprintere.
LaserTab-etiketter er tilgængelige i følgende formater:
  • Indgrebssikker polyolefin
  • Polyester (UL-genkendt komponent, når den udskrives med dedikerede laserprintertonere)
  • Selvlaminerende
  • Nylon klæde
  • Paper (Papir)
  • Polyimid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester (B-707)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 71.1 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1020 Labels/Pack
Mængde 1020 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0046 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Dimensioner (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 0,90 tommer
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50,8 mm
Højde (engelsk) 0,90 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,9 tommer
Højde (metrisk) 22,9 mm
Højde (metrisk) printbart område 22,9 mm
Alternativt varenummer LAT-31-707-1