Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Lav temperatur etiketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1700
Beskrivelse
- Temperaturmodstand: -196 °C til 150 °C.
- Væske- og dampfase LN 2 , vandbade til 100 °C og autoklavering og moderate ovne til 150 °C
- Kemisk-inert modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
- Klæbe til de fleste plastik (100 % jomfruelige PP-rør anbefales), glas og metaller uden at revne, skalle eller nedbrydes
- Etiketark vil ikke sætte sig fast i printere
- Fleksibelt polyolefinmateriale og akrylklæber
- Unik combo udvides og trækker sig sammen med temperaturudsving
- 20 ark pr pakke
- Autoklaverbar
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Slutte | Matte |
| Format | Sheet |
| Materiale | Polyolefin |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Cryogenic Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 1,5 ml rør |
| Etiketter pr. række | 5 |
| Etiketter pr. ark | 85 |
| Vis mere |