Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™
Artikelnummer. 16488770
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16488770 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16488770 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. LCRY2380
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Laser Cryo-Babies™ tåler både langtidskryogene opbevaringsforhold og konventionel fryseopbevaring. De er også kemisk inerte med et opløsningsmiddelbestandigt klæbemiddel, der vil klæbe til kryogene hætteglas, mikrorør, reagensglas, hætteglas, bægerglas og metalstativer.
  • Temperaturmodstand: -196 °C til +150 °C
  • Væske- og dampfase LN2, vandbad til 100 °C og autoklaver og moderate ovne til 150 °C
  • Kemisk inert, modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og ætsende midler
  • Hæfter på de fleste plasttyper (100% jomfru PP-rør anbefales), glas og metaller uden at revne, skalle af eller nedbrydes
  • Etiketark vil ikke sætte printere fast. Fleksibelt polyolefinmateriale og akryllim
  • Unik kombination udvider og trækker sig sammen med temperaturudsving
  • 20 ark pr. pakke
  • Autoklaverbar
  • Engangsbrug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Ark
Materiale Varmekrympende polyolefin
Print teknologi Laser
Produkttype Kryogenisk etiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) 0,5 ml rør
Etiketter pr. række 7
Etiketter pr. ark 119
nr. pr. pakke 2380/Pk.
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til +302 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +150 °C
Dimensioner (L x B) 24 x 13 mm (0,94 x 0,5 tommer)
Længde (engelsk) 0,94 tommer.
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 13 mm