Få mere at vide
Lasalocid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lasalocid |
| CAS | 25999-31-9 |
| Molekylær formel | C34H54O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-Ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-benzoic Acid, 6-[7-[5-Ethyl-5-(5-Ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2,3-Cresotic Acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-Ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoic Acid, Antibiotic X 537A |
| InChI formel | InChI=1S/C34H54O8/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39)/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+/m1/s1 |
| SMIL | O=C(O)C1=C(CC[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C([C@@H]([C@H]2O[C@@]([C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)(CC)C[C@@H]2C)CC)=O)C=CC(C)=C1O |
| IUPAC navn | 6-((3R,4S,5S,7R)-7-((2S,3S,5S)-5-ethyl-5-((2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.79 |
| Formel vægt | 590.38 |