missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lasalocid A Sodium Salt (Solution in acetonitrile 0.1mg/ml) (>90%), TRC

Artikelnummer. 30477173
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30477173 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1778000.5ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lasalocid A sodium salt
CAS 25999-20-6
Molekylær formel C34 H53 O8 . Na
Mængde 0.5 mL
Synonym 2,3-Cresotic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-, monosodium salt, (-)- (8CI), Benzoic acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt (9CI), Benzoic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt, [2R-[2α[2S*(3R*,4S*,5S*,7R*),3S*,5S*],5α,6β]]-, Avatec, Bovatec, Lasalocid sodium, Lasalocid sodium salt, MT 2007, NSC 243046, Ro 2-2985, Sodium lasalocid, Sodium lasalocid A
InChI formel InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1
SMIL [Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 612.77
Formel vægt 612.3638
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.