Få mere at vide
LAS101057, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476048 10 mg
16438657 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476048 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14390
MedChemExpress LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LAS101057
Fysisk form Solid
CAS 925676-48-8
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14FN5O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (372.76 mM)
SMIL FC1=CN=CC=C1C(N=CC(NC(C2CC2)=O)=N3)=C3C4=CC=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 335.34
Formel vægt 335.34
Procent renhed 99.4%